CAS RN 1159977-48-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Aducto aldehído αde losartán-butilo-losartan, TRC
CAS: 1159977-48-6 Fórmula molecular: C44 H44 Cl2 N12 O2 Peso molecular (g/mol): 843.8 Sinónimo: Losartan impurity B Nombre IUPAC: 1-[2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]2-[4-cloro-5-(hidroximetil)-1-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-2-il]pentan-1-ol SMILES: CCCCc1nc(Cl)c(C(O)C(CCC)c2nc(Cl)c(CO)n2Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)n1Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[nH]8