Learn More
Aducto aldehído αde losartán-butilo-losartan, TRC
Código de producto. 30005334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005334 1 mg 1 miligramo
30004691 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4705201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159977-48-6
Fórmula molecular C44 H44 Cl2 N12 O2
Peso molecular (g/mol) 843.8
Sinónimo Losartan impurity B
Nombre IUPAC 1-[2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]2-[4-cloro-5-(hidroximetil)-1-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-2-il]pentan-1-ol
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C(O)C(CCC)c2nc(Cl)c(CO)n2Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)n1Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[nH]8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan alpha-butyl-Losartan aldehyde adduct
Nombres de analitos o componentes Losartan alpha-butyl-Losartan aldehyde adduct
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C44H44Cl2N12O2/c1-3-5-15-37-47-41(46)38(58(37)25-28-18-22-30(23-19-28)32-12-7-9-14-34(32)43-51-55-56-52-43)39(60)35(10-4-2)44-48-40(45)36(26-59)57(44)24-27-16-20-29(21-17-27)31-11-6-8-13-33(31)42-49-53-54-50-42/h6-9,11-14,16-23,35,39,59-60H,3-5,10,15,24-26H2,1-2H3,(H,49,50,53,54)(H,51,52,55,56)
Industry Type Forensics
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 842.3087