CAS RN 1159208-89-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Clorometil Hidroxicloroquina, TRC
CAS: 1159208-89-5 Fórmula molecular: C19H28Cl2IN3O Peso molecular (g/mol): 512.26 Nombre IUPAC: clorometil-[4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]pentilo]-etil-(2-hidroxietil)azanio; Yoduro SMILES: CC[N+](CCl)(CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1)CCO.[I-]