Learn More
N-Clorometil Hidroxicloroquina, TRC
Código de producto. 30009764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009764 10 mg 10 miligramos
30005907 50 mg 50 miligramos
30004744 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC60220610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159208-89-5
Fórmula molecular C19H28Cl2IN3O
Peso molecular (g/mol) 512.26
Nombre IUPAC clorometil-[4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]pentilo]-etil-(2-hidroxietil)azanio; Yoduro
SMILES CC[N+](CCl)(CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1)CCO.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Chloromethyl Hydroxychloroquine Iodide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28Cl2N3O.HI/c1-3-24(14-20,11-12-25)10-4-5-15(2)23-18-8-9-22-19-13-16(21)6-7-17(18)19;/h6-9,13,15,25H,3-5,10-12,14H2,1-2H3,(H,22,23);1H/q+1;/p-1