CAS RN 115661-37-5
IUPAC Nombre:
2-amino-3-fluorobenzonitrile
Sinónimos:
2-amino-3-fluorobenzonitrile
Peso molecular (g/mol):
136.13
Fórmula molecular:
C7H5FN2
InChi Key:
UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=C(C=CC=C1F)C#N
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-3-fluorobenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 115661-37-5 Fórmula molecular: C7H5FN2 Peso molecular (g/mol): 136.129 Clave InChI: UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 2783392 Nombre IUPAC: 2-amino-3-fluorobenzonitrilo SMILES: C1=CC(=C(C(=C1)F)N)C#N