CAS RN 115091-29-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,4',4' '-Tri-tert-butil-2,2':6',2' '-terpiridina, TRC
CAS: 115091-29-7 Fórmula molecular: C27H35N3 Peso molecular (g/mol): 401.59 Sinónimo: 4,4',4' '-Tris(1,1-dimethylethyl)-2,2':6',2' '-terpyridine,2,6-Bis[4-(tert-butyl)pyridin-2-yl)-4-(tert-butyl)pyridine Nombre IUPAC: 4-tert-butil-2,6-bis(4-tert-butilpiridina-2-il)piridina SMILES: CC(C)(C)c1ccnc(c1)c2cc(cc(n2)c3cc(ccn3)C(C)(C)C)C(C)(C)C