Learn More
4,4',4' '-Tri-tert-butil-2,2':6',2' '-terpiridina, TRC
Código de producto. 30428437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428437 10 mg
30410353 100 mg
30422235 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT11509010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115091-29-7
Fórmula molecular C27H35N3
Peso molecular (g/mol) 401.59
Sinónimo 4,4',4' '-Tris(1,1-dimethylethyl)-2,2':6',2' '-terpyridine, 2,6-Bis[4-(tert-butyl)pyridin-2-yl)-4-(tert-butyl)pyridine
Nombre IUPAC 4-tert-butil-2,6-bis(4-tert-butilpiridina-2-il)piridina
SMILES CC(C)(C)c1ccnc(c1)c2cc(cc(n2)c3cc(ccn3)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4',4' '-Tri-tert-butyl-2,2':6',2' '-terpyridine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H35N3/c1-25(2,3)18-10-12-28-21(14-18)23-16-20(27(7,8)9)17-24(30-23)22-15-19(11-13-29-22)26(4,5)6/h10-17H,1-9H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2831