CAS RN 115066-03-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Decarboxy Etodolac, TRC
CAS: 115066-03-0 Fórmula molecular: C16 H21 N O Peso molecular (g/mol): 243.34 Sinónimo: (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole,Decarboxy Etodolac,Pyrano[3,4-b]indole, 1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methyl-,1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methylpyrano[3,4-b]indole,RAK 802 Nombre IUPAC: 1,8-dietil-1-metil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol SMILES: CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12
2
Etodolac EP Impureza J, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.