Learn More
Etodolac EP Impureza J, Mikromol™
Código de producto. 18062470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18062470 25 mg 25 miligramos
18060520 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18062470 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0911.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etodolac EP Impureza J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac)
CAS 115066-03-0
Nombres de analitos o componentes (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H21 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole (Decarboxy Etodolac), (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole, Etodolac Imp. J (EP), Decarboxy Etodolac, Etodolac Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMILES CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12
Nombre IUPAC 1,8-dietil-1-metil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol
Peso molecular (g/mol) 243.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1623 g/mol