Learn More
Decarboxy Etodolac, TRC
Product Code. 30365424
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30365424 1 g 1 g
30358122 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30365424 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2153501G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115066-03-0
Fórmula molecular C16 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 243.34
Sinónimo (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole, Decarboxy Etodolac, Pyrano[3,4-b]indole, 1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methyl-, 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methylpyrano[3,4-b]indole, RAK 802
Nombre IUPAC 1,8-dietil-1-metil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol
SMILES CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12
Specifications
Nombre del producto químico o material (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1623