CAS RN 114991-26-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Propofol beta-D-Glucuronide, TRC
CAS: 114991-26-3 Fórmula molecular: C18 H26 O7 Peso molecular (g/mol): 354.39 Sinónimo: 2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid,Propofol Glucuronide; Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2,6-di(propano-2-il)fenoxi]-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico SMILES: CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O