Learn More
Propofol beta-D-Glucuronide, TRC
Código de producto. 30136078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136078 10 mg 10 miligramos
30009460 1 mg 1 miligramo
30007930 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP82978010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114991-26-3
Fórmula molecular C18 H26 O7
Peso molecular (g/mol) 354.39
Sinónimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, Propofol Glucuronide;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2,6-di(propano-2-il)fenoxi]-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O7/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)15(10)24-18-14(21)12(19)13(20)16(25-18)17(22)23/h5-9,12-14,16,18-21H,1-4H3,(H,22,23)/t12-,13-,14+,16-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1679
Porcentaje de pureza >95%