CAS RN 114798-36-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Losartán Potasio EP Impureza K, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Carboxaldehído de Losartán, TRC
CAS: 114798-36-6 Fórmula molecular: C22 H21 Cl N6 O Peso molecular (g/mol): 420.89 Sinónimo: 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde,Losartan Carboxaldehyde, Losartan Imp K (EP), Losartan Related Compound C (USP) Nombre IUPAC: 2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carbaldehído SMILES: CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4