Learn More
Carboxaldehído de Losartán, TRC
Código de producto. 30482332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482332 10 mg 10 miligramos
30467657 100 mg 100 miligramos
30474049 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47050510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114798-36-6
Fórmula molecular C22 H21 Cl N6 O
Peso molecular (g/mol) 420.89
Sinónimo 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde, Losartan Carboxaldehyde, Losartan Imp K (EP), Losartan Related Compound C (USP)
Nombre IUPAC 2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carbaldehído
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan Carboxaldehyde
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,25,26,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1465