Learn More
Losartán Potasio EP Impureza K, Mikromol™
Código de producto. 30462919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462919 4 x 25 mg -
30049325 100 mg 100 miligramos
30049237 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462919 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0168.1000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Losartán Potasio EP Impureza K, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan Carboxaldehyde
CAS 114798-36-6
Nombres de analitos o componentes Losartan Carboxaldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H21 Cl N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde, EXP 3179, DUP 167, Losartan Potassium Imp. K (EP), Losartan Imp. K (EP), Losartan USP Related Compound C, Losartan USP RC C, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde, Losartan Carboxaldehyde, Losartan Imp K (EP), Losartan Related Compound C (USP), Losartan Related Compound C, Losartan Potassium Impurity K, Losartan Impurity K
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,25,26,27,28)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nombre IUPAC 2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 420.89
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1465 g/mol