CAS RN 1147937-31-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Pramipexole propil, TRC
CAS: 1147937-31-2 Fórmula molecular: C13 H23 N3 S Peso molecular (g/mol): 253.41 Sinónimo: (S)-N6,N6-Dipropyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-2,6-diamine,(6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6,N6-dipropyl-2,6-benzothiazolediamine Nombre IUPAC: (6S)-N6,N6-dipropil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina SMILES: CCCN(CCC)[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1