Learn More
(S)-Pramipexole propil, TRC
Código de producto. 30138323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138323 100 mg 100 miligramos
30137466 50 mg 50 miligramos
30004480 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293690100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1147937-31-2
Fórmula molecular C13 H23 N3 S
Peso molecular (g/mol) 253.41
Sinónimo (S)-N6,N6-Dipropyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-2,6-diamine, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6,N6-dipropyl-2,6-benzothiazolediamine
Nombre IUPAC (6S)-N6,N6-dipropil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina
SMILES CCCN(CCC)[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Propyl Pramipexole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-16(8-4-2)10-5-6-11-12(9-10)17-13(14)15-11/h10H,3-9H2,1-2H3,(H2,14,15)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1613