CAS RN 1147438-51-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3,4,6-tri-O-acetil-p-nitrofenil 2-azido-2-desoxi-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3,4,6-tri-O-acetil-p-nitrofenil 2-azido-2-desoxi-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3,4,6-tri-O-acetil-p-nitrofenil 2-azido-2-desoxi-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.