Learn More
3,4,6-tri-O-acetil-p-nitrofenil 2-azido-2-desoxi-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,6-Tri-O-acetyl-p-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 1147438-51-4 |
| Fórmula molecular | C18 H20 N4 O10 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside 3,4,6-Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N4O10/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(20-21-19)18(32-14)31-13-6-4-12(5-7-13)22(26)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4-diacetiloxi-5-azido-6-(4-nitrofenoxi)oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 452.372 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.118 |