CAS RN 114694-12-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(5Z,7E)-(1S,3R)-1,3-Bis[terc-butil(dimetilsilil)oxi]-22-hidroxi-23,24-dinor-9,10-secochola-5,7,10(19)-trieno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(5Z,7E)-(1S,3R)-1,3-Bis[terc-butil(dimetilsilil)oxi]-22-hidroxi-23,24-dinor-9,10-secochola-5,7,10(19)-trieno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(5Z,7E)-(1S,3R)-1,3-Bis[terc-butil(dimetilsilil)oxi]-22-hidroxi-23,24-dinor-9,10-secochola-5,7,10(19)-trieno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.