Learn More
(5Z,7E)-(1S,3R)-1,3-Bis[terc-butil(dimetilsilil)oxi]-22-hidroxi-23,24-dinor-9,10-secochola-5,7,10(19)-trieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5Z,7E)-(1S,3R)-1,3-Bis[tert-butyl(dimethylsilyl)oxy]-22-hydroxy-23,24-dinor-9,10-secochola-5,7,10(19)-triene |
| CAS | 114694-12-1 |
| Fórmula molecular | C34H62O3Si2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (betaS,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-beta,7a-dimethyl-1H-indene-1-ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H62O3Si2/c1-24(23-35)29-18-19-30-26(15-14-20-34(29,30)9)16-17-27-21-28(36-38(10,11)32(3,4)5)22-31(25(27)2)37-39(12,13)33(6,7)8/h16-17,24,28-31,35H,2,14-15,18-23H2,1,3-13H3/b26-16+,27-17-/t24-,28-,29-,30+,31+,34-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CO)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-2-metilidenociclohexilideno]etiliden]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-1-il]propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 575.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 574.4237 |