accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNON

CAS RN 1141-06-6

IUPAC Nombre: 2-hydroxy-1,2-bis(pyridin-2-yl)ethan-1-one
Sinónimos: 2-hydroxy-1,2-bis(pyridin-2-yl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 214.22
Fórmula molecular: C12H10N2O2
InChi Key: ZKBDAJDDDOIASC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(C(=O)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados