Learn More
Alfa-Piridoína (>80%), TRC
Código de producto. 30420828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30420828 10 mg
1 options
Código de producto. 30420828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99725810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1141-06-6
Fórmula molecular C12 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 214.22
Sinónimo Ketone, hydroxy-2-pyridylmethyl 2-pyridyl (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2-di-2-pyridinylethanone, 2-Hydroxy-1,2-bis(pyridin-2-yl)ethanone, 2-Pyridoin, NSC 24017, α-Pyridoin
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,2-bis(2-piridil)etanola
SMILES OC(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Pyridoin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0742