CAS RN 1136426-19-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Impureza de gliclazida D, TRC
CAS: 1136426-19-1 Fórmula molecular: C15 H20 N2 O3 S Peso molecular (g/mol): 308.3959 Sinónimo: Cyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxamide, hexahydro-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-,N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-carboxamide,Gliclazide Imp. D (EP),Hexahydro-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-cyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxamide Nombre IUPAC: N-(4-metilfenil)sulfonil-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirol-2-carboxamida SMILES: Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)N2CC3CCCC3C2