Learn More
Impureza de gliclazida D, TRC
Código de producto. 17960875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960875 25 mg 25 miligramos
17934115 50 mg 50 miligramos
17920555 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG40988525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1136426-19-1
Fórmula molecular C15 H20 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 308.3959
Sinónimo Cyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxamide, hexahydro-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-carboxamide, Gliclazide Imp. D (EP), Hexahydro-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-cyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxamide
Nombre IUPAC N-(4-metilfenil)sulfonil-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirol-2-carboxamida
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)N2CC3CCCC3C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexahydro-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-cyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N2O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)21(19,20)16-15(18)17-9-12-3-2-4-13(12)10-17/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1195