CAS RN 1133210-23-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Cetirizina-D4 Dihidrocloruro, TRC
CAS: 1133210-23-7 Fórmula molecular: C21H23D4Cl3N2O3 Peso molecular (g/mol): 465.83 Sinónimo: 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy-d4]acetic Acid Dihydrochloride,(-)-Cetirizine-d4 Dihydrochloride,Levocetirizine-d4 Dihydrochloride Nombre IUPAC: 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina-1-il]etoxiacético SMILES: ClC1=CC=C([C@@H](C2=CC=CC=C2)N3CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])OCC(O)=O)CC3)C=C1