Learn More
(R)-Cetirizina-D4 Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30367818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367818 1 mg 1 miligramo
30363133 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30367818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2811081MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1133210-23-7
Fórmula molecular C21H23D4Cl3N2O3
Peso molecular (g/mol) 465.83
Sinónimo 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy-d4]acetic Acid Dihydrochloride, (-)-Cetirizine-d4 Dihydrochloride, Levocetirizine-d4 Dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina-1-il]etoxiacético
SMILES ClC1=CC=C([C@@H](C2=CC=CC=C2)N3CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])OCC(O)=O)CC3)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Cetirizine-d4 Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)
Porcentaje de pureza >95%