accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3COOH3CCH3

CAS RN 1132-95-2

IUPAC Nombre: 1,1-bis(propan-2-yloxy)cyclohexane
Sinónimos: 1,1-diisopropoxycyclohexane
Peso molecular (g/mol): 200.32
Fórmula molecular: C12H24O2
InChi Key: PLNTYOACSMHWBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC1(CCCCC1)OC(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados