Learn More
1,1-diisopropoxiciclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Diisopropoxycyclohexane |
| CAS | 1132-95-2 |
| Fórmula molecular | C12H24O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O2/c1-10(2)13-12(14-11(3)4)8-6-5-7-9-12/h10-11H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC1(CCCCC1)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,1-di(propan-2-iloxi)ciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 200.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1776 |