CAS RN 1128109-00-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Galantamina-O-(metil-d3)-N-(metil-d3), TRC
CAS: 1128109-00-1 Fórmula molecular: C17H15D6NO3 Peso molecular (g/mol): 293.39 SMILES: [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2CN(CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24)C([2H])([2H])[2H]