Learn More
Galantamina-O-(metil-d3)-N-(metil-d3), TRC
Código de producto. 30240989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240989 10 mg 10 miligramos
30240916 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG18850310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128109-00-1
Fórmula molecular C17H15D6NO3
Peso molecular (g/mol) 293.39
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2CN(CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galanthamine-O-(methyl-d3)-N-(methyl-d3)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-/m0/s1/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1898