CAS RN 1126-71-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N,N-Dimetil-2-feniletanamina, TRC
CAS: 1126-71-2 Fórmula molecular: C10H15N Peso molecular (g/mol): 149.23 Sinónimo: N,N-Dimethylbenzeneethanamine,Dimethyl(2-phenylethyl)amine,Dimethylphenethylamine,N,N-Dimethyl-beta-phenethylamine,N,N-Dimethylphenethylamine;N-Phenethyldimethylamine,NSC 1849; Nombre IUPAC: N,N-dimetil-2-feniletanamina SMILES: CN(C)CCc1ccccc1