Learn More
N,N-Dimetil-2-feniletanamina, TRC
Código de producto. 30010531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010531 10 mL 10 ml
17920775 1 mL 1 ml
17904985 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41303010ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126-71-2
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.23
Sinónimo N,N-Dimethylbenzeneethanamine, Dimethyl(2-phenylethyl)amine, Dimethylphenethylamine, N,N-Dimethyl-beta-phenethylamine, N,N-Dimethylphenethylamine;N-Phenethyldimethylamine, NSC 1849;
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-feniletanamina
SMILES CN(C)CCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-2-phenylethanamine
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.1204