CAS RN 112573-72-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Retorphan, TRC
CAS: 112573-72-5 Fórmula molecular: C21 H23 N O4 S Peso molecular (g/mol): 385.48 Sinónimo: N-[(2R)-2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Phenylmethyl Ester,Dexecadotril Nombre IUPAC: acetato de benzil 2-[[(2R)-2-(acetilsulfanilmetil)-3-fenilpropanoil]amino SMILES: CC(=O)SC[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2