Learn More
Retorphan, TRC
Código de producto. 30423043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423043 50 mg
30412925 1 mg
30412360 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR27850050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112573-72-5
Fórmula molecular C21 H23 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 385.48
Sinónimo N-[(2R)-2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Phenylmethyl Ester, Dexecadotril
Nombre IUPAC acetato de benzil 2-[[(2R)-2-(acetilsulfanilmetil)-3-fenilpropanoil]amino
SMILES CC(=O)SC[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retorphan
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)/t19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1348