CAS RN 112558-45-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(L-Prolil)-Beta-alanina, TRC
CAS: 112558-45-9 Fórmula molecular: C8H14N2O3 Peso molecular (g/mol): 186.21 Sinónimo: N-L-Prolyl-beta-alanine,L-Prolyl-beta-alanine Nombre IUPAC: ácido propanoico 3-[[(2S)-pirrolidina-2-carbonil]amino] SMILES: OC(=O)CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1