Learn More
N-(L-Prolil)-Beta-alanina, TRC
Código de producto. 30179486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179486 500 mg 500 miligramos
30179201 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP756190500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112558-45-9
Fórmula molecular C8H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 186.21
Sinónimo N-L-Prolyl-beta-alanine, L-Prolyl-beta-alanine
Nombre IUPAC ácido propanoico 3-[[(2S)-pirrolidina-2-carbonil]amino]
SMILES OC(=O)CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(L-Prolyl)-beta-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O3/c11-7(12)3-5-10-8(13)6-2-1-4-9-6/h6,9H,1-5H2,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1004