accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONCl

CAS RN 1121-76-2

IUPAC Nombre: 4-chloropyridin-1-ium-1-olate
Sinónimos: 4-chloropyridine N-oxide
Peso molecular (g/mol): 129.54
Fórmula molecular: C5H4ClNO
InChi Key: DPJVRASYWYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+]1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados