Learn More
N-óxido de 4-cloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloropyridine N-Oxide |
| CAS | 1121-76-2 |
| Fórmula molecular | C5H4NOCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Chloropyridine Oxide, NSC 5074, TH 285N, 4-Chloropyridine 1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4ClNO/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4H |
| SMILES | [O-][n+]1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1-oxidopiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 129.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.9981 |