CAS RN 112026-00-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido 2-etil-2,5-dihidro-4-hidroxi-3-metil-5-oxo-2-furancarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido 2-etil-2,5-dihidro-4-hidroxi-3-metil-5-oxo-2-furancarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido 2-etil-2,5-dihidro-4-hidroxi-3-metil-5-oxo-2-furancarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.