Learn More
Éster metílico del ácido 2-etil-2,5-dihidro-4-hidroxi-3-metil-5-oxo-2-furancarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-2,5-dihydro-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2-furancarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 112026-00-3 |
| Fórmula molecular | C9H12O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-Ethyl-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O5/c1-4-9(8(12)13-3)5(2)6(10)7(11)14-9/h10H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC1(OC(=O)C(=C1C)O)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-etil-4-hidroxi-3-metil-5-oxofuran-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0685 |