Learn More
Éster metílico del ácido 2-etil-2,5-dihidro-4-hidroxi-3-metil-5-oxo-2-furancarboxílico, TRC
Código de producto. 30372307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30372307 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30372307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE677513500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2,5-dihydro-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2-furancarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 112026-00-3
Fórmula molecular C9H12O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo Methyl 2-Ethyl-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O5/c1-4-9(8(12)13-3)5(2)6(10)7(11)14-9/h10H,4H2,1-3H3
SMILES CCC1(OC(=O)C(=C1C)O)C(=O)OC
Nombre IUPAC 2-etil-4-hidroxi-3-metil-5-oxofuran-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 200.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0685