CAS RN 1120-95-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Cloropiriidazina, TRC
CAS: 1120-95-2 Fórmula molecular: C4H3N2Cl Peso molecular (g/mol): 114.53 Sinónimo: Pyridazine, 3-chloro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI),3-Chloropyridazine (ACI),6-Chloropyridazine Nombre IUPAC: 3-cloropiriidazina SMILES: Clc1cccnn1