Learn More
3-Cloropiriidazina, TRC
Código de producto. 30362904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30362904 500 mg
30349722 1 g
30355974 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC596293500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-95-2
Fórmula molecular C4H3N2Cl
Peso molecular (g/mol) 114.53
Sinónimo Pyridazine, 3-chloro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Chloropyridazine (ACI), 6-Chloropyridazine
Nombre IUPAC 3-cloropiriidazina
SMILES Clc1cccnn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropyridazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-2-1-3-6-7-4/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.9985