accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOCl

CAS RN 1119-46-6

IUPAC Nombre: 5-chloropentanoic acid
Sinónimos: 5-chlorovaleric acid ω-chlorovaleric acid ω-chloropentanoic acid
Peso molecular (g/mol): 136.58
Fórmula molecular: C5H9ClO2
InChi Key: YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCCCCl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados