Learn More
Ácido 5-clorovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorovaleric Acid |
| CAS | 1119-46-6 |
| Fórmula molecular | C5 H9 Cl O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Chloropentanoic Acid, 5-Chlorovaleric Acid, delta-Chloropentanoic Acid, delta-Chlorovaleric Acid, ω-Chloropentanoic Acid, ω-Monochlorovaleric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCl |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-cloropentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 136.577 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.029 |