CAS RN 111897-99-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
o-Cresol Beta-D-Glucuronido, TRC
CAS: 111897-99-5 Fórmula molecular: C13 H16 O7 Peso molecular (g/mol): 284.26 Sinónimo: O-Cresol-B-D-Glucuronide Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-metilfenoxi)oxano-2-carboxílico ácido SMILES: Cc1ccccc1O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O