Learn More
o-Cresol Beta-D-Glucuronido, TRC
Código de producto. 30133564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133564 50 mg 50 miligramos
30005072 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78200050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111897-99-5
Fórmula molecular C13 H16 O7
Peso molecular (g/mol) 284.26
Sinónimo O-Cresol-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-metilfenoxi)oxano-2-carboxílico ácido
SMILES Cc1ccccc1O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material o-Cresol Beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O7/c1-6-4-2-3-5-7(6)19-13-10(16)8(14)9(15)11(20-13)12(17)18/h2-5,8-11,13-16H,1H3,(H,17,18)/t8-,9-,10+,11-,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0896
Porcentaje de pureza >95%