accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONOH3COCl

CAS RN 111631-72-2

IUPAC Nombre: 2-chloro-1-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)ethan-1-one
Sinónimos: 2-chloro-1-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 269.73
Fórmula molecular: C13H16ClNO3
InChi Key: KHDGBPOMQWRELV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC2=C(CN(CC2)C(=O)CCl)C=C1OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados