Learn More
2-(cloroacetil)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Chloroacetyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 111631-72-2 |
| Fórmula molecular | C13H16NO3Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16ClNO3/c1-17-11-5-9-3-4-15(13(16)7-14)8-10(9)6-12(11)18-2/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CCN(Cc2cc1OC)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 269.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0819 |